2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3472-1G OR3472-5G
APOSOR3472-1GEA 284 EUR
APOSOR3472-1G APOSOR3472-5G
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702429
Núm. CAS: 40626-45-7