1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 29 EUR
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Formula: C₁₅H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027276
Núm. CAS: 917562-23-3