1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR350009-1G OR350009-250MG OR350009-5G
APOSOR350009-1GEA 179 EUR
APOSOR350009-1G APOSOR350009-250MG APOSOR350009-5G
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Formula: C₄H₈N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258892
Núm. CAS: 20386-22-5