4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-4-bromobenzo[d]thiazole
OR350027-5G OR350027-10G
APOSOR350027-5GEA 75.4 EUR
APOSOR350027-5G APOSOR350027-10G
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Formula: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971840
Núm. CAS: 20358-02-5