2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
OR350034-250MG OR350034-1G OR350034-5G
APOSOR350034-250MGEA 66.7 EUR
APOSOR350034-250MG APOSOR350034-1G APOSOR350034-5G
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formula: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13190619
Núm. CAS: 477252-20-3