1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR350057-1G OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA 165 EUR
APOSOR350057-1G APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅NS
MW: 159,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664404
Núm. CAS: 2060-63-1