tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350058-1G OR350058-250MG
APOSOR350058-1GEA 139 EUR
APOSOR350058-1G APOSOR350058-250MG
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₆BNO₄
MW: 295,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697918
Núm. CAS: 212127-83-8