3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇ClO₄
MW: 214,602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100478
Núm. CAS: 55737-77-4