1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-1,2,4-Triazol-3(2H)-one
OR350126-100G OR350126-25G OR350126-500G
APOSOR350126-100GEA 72.5 EUR
APOSOR350126-100G APOSOR350126-25G APOSOR350126-500G
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₂H₃N₃O
MW: 85,065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311031
Núm. CAS: 930-33-6