4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 819 EUR
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
MW: 179,966 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11856026
Núm. CAS: 1028479-47-1