1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350205-1G OR350205-5G
APOSOR350205-1GEA 75.4 EUR
APOSOR350205-1G APOSOR350205-5G
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17167306
Núm. CAS: 1282518-60-8