Methyl trans-cinnamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350234-100G OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA 26.1 EUR
APOSOR350234-100G APOSOR350234-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 262 °C (760 mm Hg)
Pto. de fusión: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008458
Núm. CAS: 1754-62-7