Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR350273-1G OR350273-250MG
APOSOR350273-1GEA 282 EUR
APOSOR350273-1G APOSOR350273-250MG
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226170
Núm. CAS: 122181-85-5