Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR350282-1G OR350282-250MG
APOSOR350282-1GEA 242 EUR
APOSOR350282-1G APOSOR350282-250MG
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198.259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20275559
Núm. CAS: 94994-15-7