7-Nitroisoquinoline, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350298-1G OR350298-250MG
APOSOR350298-1GEA 166 EUR
APOSOR350298-1G APOSOR350298-250MG
7-Nitroisoquinoline, tech
7-Nitroisoquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174.156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264588
Núm. CAS: 13058-73-6