4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350490-1G OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA 232 EUR
APOSOR350490-1G APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
MW: 170.167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08063203
Núm. CAS: 219763-82-3