1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G OR350580-5G OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA 313 EUR
APOSOR350580-1G APOSOR350580-5G APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, grado técnico
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (18 mm Hg)
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09745128
Núm. CAS: 52289-93-7
UN: 1759
ADR: 8,III