7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR351061-1G OR351061-5G OR351061-250MG
APOSOR351061-1GEA 198 EUR
APOSOR351061-1G APOSOR351061-5G APOSOR351061-250MG
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin
Formula: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,264 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093155
Núm. CAS: 66267-82-1