2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-4-(methylsulphonyl)anisole, 5-(Methylsulphonyl)-o-anisic acid, 3-Carboxy-4-methoxyphenyl methyl sulphone
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 48 EUR
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₅S
MW: 230,238 g/mol
Pto. de fusión: 190…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317544
Núm. CAS: 50390-76-6