Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-4-(ethylsulphonyl)-2-(methoxycarbonyl)anisole, 2-(Ethylsulphonyl)-5-methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR3572-25G OR3572-5G
APOSOR3572-25GEA 69.6 EUR
APOSOR3572-25G APOSOR3572-5G
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₅S
MW: 273,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787259
Núm. CAS: 80036-89-1