2-Bromo-5-ethoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3575-1G
OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA
26.1
EUR
APOSOR3575-1G
APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formula:
C₇H₈BrNO MW: 202.049 g/mol Pto. de fusión: 47…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09260481 Núm. CAS: 42834-01-5 |