4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3583-1G OR3583-5G
APOSOR3583-1GEA 0 EUR
APOSOR3583-1G APOSOR3583-5G
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Formula: C₁₇H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00657901
Núm. CAS: 861024-61-5