3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(o-Tolyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)toluene
OR36-250MG OR36-1G
APOSOR36-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR36-250MG APOSOR36-1G
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094644
Núm. CAS: 59843-49-1