Benzocyclobutene-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 348 EUR
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752664
Núm. CAS: 195730-31-5