2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360054-1G OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA 484 EUR
APOSOR360054-1G APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₅BN₂O₂
MW: 147,927 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08458475
Núm. CAS: 874290-88-7