1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR360093-1G OR360093-250MG
APOSOR360093-1GEA 1040 EUR
APOSOR360093-1G APOSOR360093-250MG
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid
Formula: C₆H₆BN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697877
Núm. CAS: 183282-45-3