2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
OR360118-1G
APOSOR360118-1GEA 58 EUR
APOSOR360118-1G
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₈BClO₃
MW: 268,544 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782041
Núm. CAS: 1151564-03-2