2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR360121-1G OR360121-5G
APOSOR360121-1GEA 72.5 EUR
APOSOR360121-1G APOSOR360121-5G
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Formula: C₆H₅BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696633
Núm. CAS: 1011722-07-8