6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 39.3 EUR
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₆BNO₃
MW: 138,917 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907979
Núm. CAS: 903899-13-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III