1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360142-1G OR360142-250MG
APOSOR360142-1GEA 127 EUR
APOSOR360142-1G APOSOR360142-250MG
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₁BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15474887
Núm. CAS: 1000801-75-1