4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)boronic acid
OR360222-5G
OR360222-1G
APOSOR360222-5GEA
230
EUR
APOSOR360222-5G
APOSOR360222-1G
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,992 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16036117 Núm. CAS: 158429-38-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...