2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR360234-1G OR360234-5G
APOSOR360234-1GEA 139 EUR
APOSOR360234-1G APOSOR360234-5G
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,971 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06212997
Núm. CAS: 248274-03-5