2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cyano-2-methylphenylboronic acid, (4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
OR360237-5G
APOSOR360237-5GEA 162 EUR
APOSOR360237-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750473
Núm. CAS: 313546-18-8