6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Methoxypyridin-2-yl)boronic acid
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 109 EUR
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
MW: 152,944 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03093332
Núm. CAS: 372963-51-4