(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360278-1G OR360278-250MG OR360278-5G
APOSOR360278-1GEA 56.7 EUR
APOSOR360278-1G APOSOR360278-250MG APOSOR360278-5G
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015778
Núm. CAS: 867333-43-5