2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Chloro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
OR360309-100MG OR360309-1G OR360309-250MG
APOSOR360309-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR360309-100MG APOSOR360309-1G APOSOR360309-250MG
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
MW: 172,374 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393225
Núm. CAS: 958646-70-3