(3-Methylbutyl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isopentylboronic acid
OR360310-25G OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA 313 EUR
APOSOR360310-25G APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Formula: C₅H₁₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784365
Núm. CAS: 98139-72-1