[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-pyridine-5-boronic acid, (6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
OR360493-1G OR360493-5G
APOSOR360493-1GEA 114 EUR
APOSOR360493-1G APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975411
Núm. CAS: 883231-20-7