(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 255 EUR
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₄
MW: 252,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD05664023
Núm. CAS: 433969-29-0