3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Amino-5-cyanophenyl)boronic acid
OR360638-100MG OR360638-1G OR360638-250MG
APOSOR360638-100MGEA 74.1 EUR
APOSOR360638-100MG APOSOR360638-1G APOSOR360638-250MG
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,954 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095195
Núm. CAS: 913943-05-2