Boric acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol
OR360754-5G OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA 330 EUR
APOSOR360754-5G APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Formula: C₆H₁₃BO₃
MW: 143.977 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143603
Núm. CAS: 25240-59-9