2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Chlorocarbonyl)-2,1,3-benzoxadiazole, Benzofurazan-5-carbonyl chloride, 5-(Chloroformyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3608-1G OR3608-250MG OR3608-5G
APOSOR3608-1GEA 125 EUR
APOSOR3608-1G APOSOR3608-250MG APOSOR3608-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276978
Núm. CAS: 126147-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III