1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-t-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-(tert-Butyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₃BN₂O₂
MW: 250,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660302
Núm. CAS: 1256359-15-5