3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360867-1G OR360867-250MG
APOSOR360867-1GEA 1190 EUR
APOSOR360867-1G APOSOR360867-250MG
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
MW: 200,384 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783132
Núm. CAS: 1314264-58-8