4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR360887-1G OR360887-250MG
APOSOR360887-1GEA 249 EUR
APOSOR360887-1G APOSOR360887-250MG
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037836
Núm. CAS: 890839-22-2