2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360934-1G OR360934-250MG
APOSOR360934-1GEA 136 EUR
APOSOR360934-1G APOSOR360934-250MG
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18311828
Núm. CAS: 1063712-34-4