4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chloro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
OR360972-5G
APOSOR360972-5GEA 55.1 EUR
APOSOR360972-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BClO₂
MW: 252,545 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18729895
Núm. CAS: 1030832-75-7