2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 406 EUR
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₂
MW: 171,389 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188704
Núm. CAS: 1320397-15-6