4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(1-Cyanocyclopropyl)phenyl)boronic acid
OR361008-1G OR361008-250MG
APOSOR361008-1GEA 249 EUR
APOSOR361008-1G APOSOR361008-250MG
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₀BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546546
Núm. CAS: 1217501-00-2