3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361032-1G OR361032-5G
APOSOR361032-1GEA 219 EUR
APOSOR361032-1G APOSOR361032-5G
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394417
Núm. CAS: 313546-19-9